Basic T-Shirts, Napoli
Grau, M
Catalog # 113-7368
Supplier: DELTA PLUS
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Shirts bestehen entweder aus 100 % Baumwolle (Farben blau und weiß) oder aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose (Farbe grau).
- Kurze Ärmel
- Runder Kragen
Gewicht: 140 g/m²
Specifications
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Grau
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-7368
- Modell:Napoli
- Stoff:85% cotton and 15% viscose
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Unisex