Basic T-Shirts, Napoli
Blau, 3XL
N° de catalogue 113-7360
Fournisseur: DELTA PLUS
Aller à
Product Details & Documents
Diese Shirts bestehen entweder aus 100 % Baumwolle (Farben blau und weiß) oder aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose (Farbe grau).
- Kurze Ärmel
- Runder Kragen
Gewicht: 140 g/m²
Spécifications
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Blau
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-7360
- Modell:Napoli
- Stoff:100% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Unisex
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.