Basic T-Shirts, Napoli
Weiß, XXL
Katalognr. 113-2188
Anbieter: DELTA PLUS
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Shirts bestehen entweder aus 100 % Baumwolle (Farben blau und weiß) oder aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose (Farbe grau).
- Kurze Ärmel
- Runder Kragen
Gewicht: 140 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-2188
- Modell:Napoli
- Stoff:100% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Unisex