Trichter, Pulver
50 mm
Katalognr. WITG5.790.001
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Pulvertrichter, aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit kurzem Stamm.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Trichter A-Ø:50 mm