Standard-pH-Elektroden
SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable, SP21T (+ ATC/Temperatur (Pt1000)), Einzeldiaphragma, nachfüllbar, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker, Laboranwendungen, Forschung, Produktion, Ausbildung, Agrarwesen
CONSSP21T
: CONSORT
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker
- Ø×L:12×110 mm
- Für:Laboranwendungen, Forschung, Produktion, Ausbildung, Agrarwesen
- Typ:SP21T (+ ATC/Temperatur (Pt1000)), Einzeldiaphragma, nachfüllbar
- Bezeichnung:SP21T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, refillable
- Material:Glas
- Seq:04
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21T
- Modell:SP21T (+ ATC/Temperatur (Pt1000)), Einzeldiaphragma, nachfüllbar