Standard-pH-Elektroden
SP21B, single junction, refillable, SP21B, Einzeldiaphragma, nachfüllbar, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, Laboranwendungen, Forschung, Produktion, Ausbildung, Agrarwesen
Catalog # CONSSP21B
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel
- Ø×L:12×110 mm
- Für:Laboranwendungen, Forschung, Produktion, Ausbildung, Agrarwesen
- Typ:SP21B, Einzeldiaphragma, nachfüllbar
- Bezeichnung:SP21B, single junction, refillable
- Material:Glas
- Seq:03
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21B
- Modell:SP21B, Einzeldiaphragma, nachfüllbar