AuftragsverfolgungKontakt
Reagent troughs | Avantor
Reagent troughs
Disposable reagent trough, Tecan Standard, 100 ml, Grau
Katalognr. TCAN10613049
Marketsource
Anbieter:   Tecan
Reagent troughs
Katalognr. TCAN10613049
Anbieter:  Tecan
Marketsource
Reagent troughs
Disposable reagent trough, Tecan Standard, 100 ml, Grau
Preis
SFr. 643.14
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 108 ST
Product Details & Documents
These disposable PP troughs are designed to optimise the performance and productivity of Tecan liquid handling platforms.
Technische Daten
  • Kapazität:
    100 ml
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    Disposable reagent trough, Tecan Standard
  • Seq:
    03