AuftragsverfolgungKontakt
Dressing forceps, Potts-Smith type | Avantor
Dressing forceps, Potts-Smith type
Typ Potts-Smith, Gerade, spitz, 210 mm
Katalognr. MART12-192-21
Anbieter:   KLS Martin Group
Dressing forceps, Potts-Smith type
Katalognr. MART12-192-21
Anbieter:  KLS Martin Group
Dressing forceps, Potts-Smith type
Typ Potts-Smith, Gerade, spitz, 210 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
  • Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Technische Daten
  • Typ:
    Gerade, spitz
  • Bezeichnung:
    Typ Potts-Smith
  • Länge:
    210 mm