Auffangbehälter
Collecting tray, PEDH material, Schwarz, Elektrisch leitfähig, ohne Sockeleinsatz, 325×225×215 mm, 300×200×200 mm
Catalog # 216-0924
Supplier: S.C.A.T.
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, weiß oder schwarz (elektrisch leitfähig). Für eine Vielzahl von Verwendungen.
- In elektrisch leitfähiger Ausführung verfübar
- Auch mit Sockeleinsatz erhältlich, der Kanister steht immer trocken
- Antistatikmatte und Erdungskabel optional verfügbar
Suitable for a wide range of canisters. Collect liquid in case of a leakage. The SCAT collection trays prevent the uncontrolled spread of hazardous liquids in the event of damage to a disposal container. The HDPE-EC conductive tray also prevents the build-up of static charge, which prevents the ignition of explosive substances.
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Application Notes
Specifications
- Typ:Elektrisch leitfähig, ohne Sockeleinsatz
- Außen B×T×H:325×225×215 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Collecting tray, PEDH material
- Seq:03
- Innen B×T×H:300×200×200 mm