Probenfläschchen, geschlossen
, , 20,00 ml, Klar, Ja, Geschlossen, 24-414, PTFE-Beschichtung,
Catalog # EPSCC226-0020
Supplier: EP SCIENTIFIC
Jump to:
Product Details & Documents
Klare oder braune Probenfläschchen aus Borosilikatglas.
- Für die Wasserprobenentnahme zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
- Optimiert für die Verwendung mit Automatisierung
- Mit geschlossenem weißen PP-Verschluss, verbunden mit einem PTFE-beschichteten Silikonseptum für sicheren Verschluss
Verarbeitet oder zertifiziert, um die leistungsbasierten Spezifikationen der EPA für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mit Zertifikat zu erfüllen oder zu übertreffen. Bearbeitete Fläschchen werden auf die gleiche Weise wie zertifizierte Fläschchen verarbeitet und verfügen über alle Eigenschaften zertifizierter Fläschchen, sind jedoch nicht mit einem Barcode versehen und enthalten kein CoA.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:24-414
- Septum:PTFE-Beschichtung
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Klar
- Seq:03
- Verschlusstyp:Geschlossen
- Cat. No.:EPSCC226-0020
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung