VWR®, Einweg-Wägeschalen
5 ml, 53×33×6 mm, Schwarz
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, rautenförmig.
- Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
- Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
Packaging: Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Documents
Technische Daten
- Kapazität:5 ml
- Farbe:Schwarz
- Seq:13
- B×T×H:53×33×6 mm