VWR®, Einweg-Wägeschalen
5 ml, 53×33×6 mm, Weiß
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, rautenförmig.
- Breiter, flacher Boden verhindert Umkippen
- Temperaturbeständig bis +70 °C
Diese flexiblen Schalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei minimalem Probenverlust. Sie sind ideal zur Verwendung mit Mikrowellen und Feuchtebestimmern.
Verpackung: Sie werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.
Dokumente
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® Collection Selection Catalogue VWR® for Weighing
Produktliteratur
CoC Disposable Weighing Boats, Diamond Shaped.pdf
Konformitätserklärung
CoC_VWRI611-0097_517639 CoC_VWRI611-0097_517716 CoC_VWRI611-0097_518764 CoC_VWRI611-0097_600519 coc_VWRI611-0097_601940
Mehr
VWRI611-9186_TDS_EN VWRI611-9190_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:5 ml
- Farbe:Weiß
- Seq:17
- B×T×H:53×33×6 mm