AuftragsverfolgungKontakt
Nitromethan ≥98% | Avantor
Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. ABCRAB118236.0100
Entzündlich
Reizend
Nitromethan ≥98%
Katalognr. ABCRAB118236.0100
Anbieter:  
CAS Nummer:  75-52-5
Nitromethan ≥98%
Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  75-52-5
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Nitromethane, 98% 1 * 100 g Katalognr.A11806.22
Das Produkt A11806.22 ist ein Ersatz für ABCRAB118236.0100 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 75-52-5 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 61.04 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3820 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -29° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 1698205 Merck Reference: 14,6611 UN No.: 1261 MDL No.: MFCD00007400
  • CAS Nummer:75-52-5
  • Formel:CH₃NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007400
  • Molekulargewicht:61.04 g/mol
  • Merck-Index:14,6611
  • Siedepunkt:101 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–29 °C
  • Dichte:1,130
  • Blitz Pt:35 °C (95 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g