AuftragsverfolgungKontakt
HPLC syringes
Autosampler syringe, -, 500 µl, - mm, AS1000, AS3000
  555-8239
HPLC syringes
  555-8239
HPLC syringes
HPLC syringes
Autosampler syringe, -, 500 µl, - mm, AS1000, AS3000
SFr. 334.00
1 * 1 ST
These HPLC syringes are standard fixed needle syringes for Rheodyne/Valco™ injectors.
  • Easy and accurate
  • Reproducible manual injections
Applications include industrial chromatography.
  • Für:
    AS1000, AS3000
  • Gauge:
    -
  • Volumen:
    500 µl
  • Bezeichnung:
    Autosampler syringe
  • Länge:
    - mm
  • Seq:
    08