AuftragsverfolgungKontakt
HPLC syringes | Avantor
HPLC syringes
Standard fixed needle, 22, 50 µl, 50 mm, 90° blunt end, Rheodyne/Valco™ injectors
Katalognr. 555-8443
HPLC syringes
Katalognr. 555-8443
HPLC syringes
HPLC syringes
Standard fixed needle, 22, 50 µl, 50 mm, 90° blunt end, Rheodyne/Valco™ injectors
Preis
112.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These HPLC syringes are standard fixed needle syringes for Rheodyne/Valco™ injectors.
  • Easy and accurate
  • Reproducible manual injections
Applications include industrial chromatography.
Technische Daten
  • Für:
    Rheodyne/Valco™ injectors
  • Gauge:
    22
  • Spitzentyp:
    90° blunt end
  • Volumen:
    50 µl
  • Bezeichnung:
    Standard fixed needle
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    03