Reacti-Therm™ Module
Reacti-Therm™ Modul mit Heizfunktion, für Probenkonzentrator mit 27 Plätzen, 3, Raumtemperatur +10...200 °C
Katalognr. HYPETS-18824
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anzahl Blöcke:3
- Temperaturbereich:Raumtemperatur +10...200 °C
- Bezeichnung:Reacti-Therm™ Modul mit Heizfunktion, für Probenkonzentrator mit 27 Plätzen
- Seq:014
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HYPETS-18820Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 514.00