Reacti-Therm™ Module
Reacti-Therm™ Modul mit Heizfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen, 1, Raumtemperatur +10...200 °C
Katalognr. HYPETS-18822
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Anzahl Blöcke:1
- Temperaturbereich:Raumtemperatur +10...200 °C
- Bezeichnung:Reacti-Therm™ Modul mit Heizfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen
- Seq:012
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HYPETS-18820Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 514.00