AuftragsverfolgungKontakt
Reacti-Therm™ Module | Avantor
Reacti-Therm™ Module
Reacti-Therm™ Modul mit Heiz- und Rührfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen, 1, Raumtemperatur +10...200 °C
Katalognr. HYPETS-18821
Reacti-Therm™ Module
Katalognr. HYPETS-18821
Reacti-Therm™ Module
Reacti-Therm™ Module
Reacti-Therm™ Modul mit Heiz- und Rührfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen, 1, Raumtemperatur +10...200 °C
Preis
SFr. 4’760.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Anzahl Blöcke:
    1
  • Temperaturbereich:
    Raumtemperatur +10...200 °C
  • Bezeichnung:
    Reacti-Therm™ Modul mit Heiz- und Rührfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen
  • Seq:
    011
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HYPETS-18820
    Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modules
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 514.00