AuftragsverfolgungKontakt
Multifunktions-Rotationsschüttler, PTR-35, PTR-60, 360° | Avantor
Multifunktions-Rotationsschüttler, PTR-35, PTR-60, 360°
Multifunction rotator PTR-35
Katalognr. 444-0695
Anbieter:   GRANT INSTRUMENTS
Multifunktions-Rotationsschüttler, PTR-35, PTR-60, 360°
Katalognr. 444-0695
Anbieter:  GRANT INSTRUMENTS
Multifunktions-Rotationsschüttler, PTR-35, PTR-60, 360°
Multifunktions-Rotationsschüttler, PTR-35, PTR-60, 360°
Multifunction rotator PTR-35
Preis
SFr. 1’100.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Multifunktionsrotatoren PTR-35 und PTR-60 mit variabler Geschwindigkeit, variablem Winkel und 360° bieten flexible Mischoptionen in einer kompakten Einheit. Zu den Anwendungen gehören das Mischen von Mikroröhrchen, Immunpräzipitation und andere Affinitätsmatrixanwendungen, die Verhinderung von Blutgerinnung und Latexdiagnostik. Der Schrittmotor erzeugt eine geregelte und reproduzierbare Rotation über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Die Rotatoren bieten alles, was zum Mischen unterschiedlich großer Partikel erforderlich ist.
  • Multifunktion: Rotation, Schütteln und Vibration
  • Alle Bewegungen können im Dauerbetrieb oder im festen Zeitmodus ausgeführt werden. Integrierter Timer: 1 Min. bis 24 Std. mit automatischer Abschaltung
  • Einzelne Phasen können für größere Flexibilität kombiniert werden
  • Kann bei 4 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Für große Partikel erforderliche lange 360°-Wellenbewegungen
Schütteln in langen und mittleren Wellenbewegungen ideal für große bis mittelgroße Partikel
Vibration in kurzen Wellenbewegungen geeignet für kleine Partikel
Verschiedene Phasen können in einer maßgeschneiderten Sequenz wie folgt kombiniert werden: 360° Rotation; 360° und Schütteln; 360° und Schütteln und Vibration; 360° und Schütteln und Pause; Schütteln; Schütteln und Pause; Vibration und Schütteln. Für andere Kombinationen von Komponenten kann ein individuelles Programm konfiguriert werden, um optimale Mischbedingungen sicherzustellen.
Lieferinformationen: Lieferung mit Standardplattform für Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 15 mm; alternative Plattformen sind für größere Röhrchen oder Kombinationen von Röhrchen erhältlich.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Multifunction rotator PTR-35
  • Cat. No.:
    444-0695
  • Modell:
    PTR-35
  • B×T×H:
    365×155×195 mm
  • Drehwinkel - Vibrationsmodus:
    1 - 5°
  • Schüttelbewegung:
    360°, Schütteln, Vibration
  • Max. load:
    0,5 kg
  • Eingangsleistung:
    8 W (12 V, 0,6 A)
  • Gewicht:
    1,8 kg
  • Drehwinkel - Schüttelmodus:
    1 - 90°
  • Drehzahl:
    1 - 100 min⁻¹
  • Laufzeit:
    1 - 250 s (360°/reziproker Modus)
    1 - 5 s (360°/Vibrationsmodus)
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0750
    Plattform für 10 Röhrchen bis zu 30 mm Ø, für PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 99.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0348
    Platform for 14 tubes up to 30 mm Ø for PTR-60
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 180.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0754
    Plattform für eine Mikrotiterplatte, für PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 257.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0751
    Ersatzplattform für 26 Röhrchen bis zu 15 mm Ø für PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0755
    Ersatzplattform für 48 Röhrchen bis zu 15 mm Ø für PTR-60
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0696
    Plattform für 5 Röhrchen bis 30 mm Ø plus 12 Röhrchen bis 15 mm Ø für PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 98.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0699
    Plattform für 8 Röhrchen bis 30 mm Ø, und 22 Röhrchen bis 15 mm Ø für PTR-60
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 180.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0752
    Hochleistungsadapter für PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 244.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0753
    Hochleistungsadapter für 22 Röhrchen bis zu 15 mm Ø für PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 244.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRANRP-8/15
    5° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 226.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GRANRP-8/50
    5° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-35
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 226.00