Drenchers
Drencher, straight, 203 mm, 3,0 mm
Katalognr. SOCO376.30203S
Anbieter: Socorex Isba
Direkt zu
Product Details & Documents
These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
- Luer lock fittings
Technische Daten
- Ext.Ø:3,0 mm
- Bezeichnung:Drencher, straight
- Länge:203 mm
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



