Phenolrot ACS
Metalldose, 1 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00003552
- Molekulargewicht:354.38 g/mol
- Merck-Index:13,07329
- Schmelzender Platingehalt:> 300 °C
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-609-7
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.07241.0005_TDS_EN MERC1.07241.0025_TDS_EN ProductPage_107241
Produktspezifikation
msds_107241
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:0.77 g/l (100 °C)
- Melting Point:300 °C
- Molar Mass:354.38 g/mol
- Bulk Density:200 - 300 kg/m3
Technische Daten
- Packung:Metalldose
- VE:1 kg