Waste Caps
Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen, , B 83, 4 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche, PP
Catalog # JOURJR-S-18304
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
Certifications:
Ordering information: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Caution:
Specifications
- Gewinde:B 83
- Bezeichnung:Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen
- Material:PP
- Seq:03
- Anschlussstück:4 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche