Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter, GL 45, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 5 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Catalog # JOURJR-S-11005
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Specifications
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:04
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 5 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch