Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring, GL 38/430, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 3 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
JOURJR-S-13003
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
- Gewinde:GL 38/430
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter Adapterring
- Material:PP
- Seq:08
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 3 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch