Waste Caps
Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen, , S 61, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche, PP
Katalognr. JOURJR-S-16103
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Gewinde:S 61
- Bezeichnung:Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen
- Material:PP
- Seq:12
- Anschlussstück:3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche