AuftragsverfolgungKontakt
Waste Caps
Waste Caps
Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen, , B 53, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche, PP
Katalognr. JOURJR-S-15303
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Waste Caps
Katalognr. JOURJR-S-15303
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Waste Caps
Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen, , B 53, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche, PP
Preis
SFr. 511.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
Certifications:
Ordering information: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Caution:
Technische Daten
  • Gewinde:
    B 53
  • Bezeichnung:
    Waste cap, inklusive O-Ring, 1/4"-Muttern, Hülsen und Stopfen
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01
  • Anschlussstück:
    3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit 1/2-20-Gewinde für 1/4"-Schläuche