Waste Caps
Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter, , B 53, 3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter, PP
Katalognr. JOURJR-S-15313
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Abfallkappen verfügen über drei oder vier Anschlüsse für ¹/₈- und ¹/₁₆"-Schläuche. Von jedem Abflussdeckel sind zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit einer zusätzlichen Öffnung zur Aufnahme eines 1/2-20-Anschlusses für ¹/₄" O.Ø-Schläuche oder eines Schlauchnippeladapters.
:
: Schlauchnippeladapter müssen separat bestellt werden.
:
:
Technische Daten
- Gewinde:B 53
- Bezeichnung:Abfallverschluss, inklusive O-Ring, Muttern, Hülsen, Stopfen und Farbhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:02
- Anschlussstück:3 Anschlüsse mit 1/4-28-Gewinde für 1/8"- oder 1/16"-Schläuche, 1 Anschluss mit M10 x 1-Gewinde für Schlauchtüllenadapter