Extender tools
Extender tool, Aluminium, Standard micro knurl
Katalognr. UPCHP-277
Anbieter: UPCHURCH SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
These tools made from aluminium or Delrin® can be used to tighten most knurled nuts in hard to reach places. For precise tightening, the extender tools listed with ¼" hex drives are designed to adapt to any torque wrench with a female ¼" socket.
Technische Daten
- Bezeichnung:Extender tool
- Material:Aluminium
- Seq:07
- Verwendung mit Kopfeinsätzen:Standard micro knurl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.