Sicherheitskörbe
Korb mit Griff, PP, blau, 430×310×220 mm
Catalog # SEMA4953
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Antistatisch
- Platzsparend, stapelbar
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Die antistatischen Sicherheitskörbe mit perforierten Wänden und Boden werden mit klappbaren Halterungen und vertikaler Arretierung geliefert.
Specifications
- Bezeichnung:Korb mit Griff, PP, blau
- Seq:03
- B×T×H:430×310×220 mm