Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Jars with screw cap | Avantor

Jars with screw cap

150 ml, 70 mm, 49 mm
Katalognr. SEMA5547
Anbieter:   SEMADENI
Jars with screw cap
Katalognr. SEMA5547
Anbieter:  SEMADENI
Jars with screw cap
Jars with screw cap

150 ml, 70 mm, 49 mm

Preis
SFr. 101.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Jars, made of PP, with tight screw cap.

Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    49 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..