Degustation and drinking cups
300 ml, 118 mm
Katalognr. SEMA5654
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Polystyrene, clear.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
These dugustation and drinking cups are crystal clear, sprayed design, well standing, stable and elegant shape with content marking.
Technische Daten
- Kapazität:300 ml
- Höhe:118 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



