AuftragsverfolgungKontakt
Jars with screw cap | Avantor
Jars with screw cap
250 ml, 70 mm, 90 mm
Katalognr. SEMA5919
Anbieter:   SEMADENI
Jars with screw cap
Katalognr. SEMA5919
Anbieter:  SEMADENI
Jars with screw cap
Jars with screw cap
250 ml, 70 mm, 90 mm
Preis
SFr. 155.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with tight screw cap.
Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    90 mm