Sortimentskästen
without lid, Fünffarbig, 330×220×50 mm
Katalognr. SEMA0429
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Sortiment- und Lagerkästen, aus Polystyrol, sind kristallklar, mit Scharnierdeckel und ohne Einteilungen.
: Die Unterteilungen ermöglichen das bequeme Aufteilen der Lagerboxen (330×220 mm) in viele Varianten. In verschiedene Farben erhältlich. Die Deckel sind in transparenter Farben.
Technische Daten
- Farbe:Fünffarbig
- Bezeichnung:without lid
- Seq:02
- B×T×H:330×220×50 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0446Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 108×54 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0442Unterteilungen, PS für Lagerboxen, gelb, 108×54 mm, 62 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0443Unterteilungen, PS für Lagerboxen, blau, 108×108 mm, 62 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0445Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 54×54 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0436Unterteilungen, PS für Lagerboxen, gelb, 108×54 mm, 45 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0435Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 45 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0444Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grün, 162×108 mm, 62 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0437Unterteilungen, PS für Lagerboxen, blau, 108×108 mm, 45 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0431Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 23 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0441Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 62 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0448Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 162×108 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0449Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 215×108 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 211-2743Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grün, 162×108 mm, 45 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0439Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grau, 215×108 mm, 45 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0447Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 108×108 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SEMA0440Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grau, 322×108 mm, 45 mm HöheEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6.80