AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen | Avantor
Sortimentskästen
250×170×45 mm
Katalognr. SEMA0427
Anbieter:   SEMADENI
Sortimentskästen
Katalognr. SEMA0427
Anbieter:  SEMADENI
Sortimentskästen
Sortimentskästen
250×170×45 mm
Preis
SFr. 23.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sortiment- und Lagerkästen, aus Polystyrol, sind kristallklar, mit Scharnierdeckel und ohne Einteilungen.
Zubehördetails: Die Unterteilungen ermöglichen das bequeme Aufteilen der Lagerboxen (330×220 mm) in viele Varianten. In verschiedene Farben erhältlich. Die Deckel sind in transparenter Farben.
Technische Daten
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    250×170×45 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0446
    Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 108×54 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0442
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, gelb, 108×54 mm, 62 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0443
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, blau, 108×108 mm, 62 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0445
    Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 54×54 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0436
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, gelb, 108×54 mm, 45 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0435
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 45 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0444
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grün, 162×108 mm, 62 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0437
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, blau, 108×108 mm, 45 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0431
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 23 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0441
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 62 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0448
    Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 162×108 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0449
    Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 215×108 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 211-2743
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grün, 162×108 mm, 45 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0439
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grau, 215×108 mm, 45 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0447
    Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 108×108 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SEMA0440
    Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grau, 322×108 mm, 45 mm Höhe
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6.80