Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eimer mit Deckel, Rund | Avantor

Eimer mit Deckel, Rund

Weiß, 1 L, 130 mm, 130 mm
Katalognr. SEMA2001
Anbieter:   SEMADENI
Eimer mit Deckel, Rund
Katalognr. SEMA2001
Anbieter:  SEMADENI
Eimer mit Deckel, Rund
Eimer mit Deckel, Rund

Weiß, 1 L, 130 mm, 130 mm

Preis
23.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

PP, weiß.

  • Stapelbar und robust mit Tragegriff aus Kunststoff
  • Mit genau passendem Deckel
  • Gute Chemikalienbeständigkeit

Universeller Mehrzweckeimer ohne Ausguss.

Technische Daten
  • Kapazität:
    1 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Ø:
    130 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.