AuftragsverfolgungKontakt
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Makro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Catalog # SEMA2532
Supplier:   SEMADENI
Disposable cuvettes
Catalog # SEMA2532
Supplier:  SEMADENI
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Makro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Price
SFr. 17.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
Specifications
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Makro
  • Volumen:
    4 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    002
  • Messbereich:
    350 – 800 nm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • SEMA2533
    LDPE-Kappen für Küvetten mit quadratischer Öffnung
    Log in for availability
    1 * 100 ST - SFr. 21.80