AuftragsverfolgungKontakt
Measuring scoops, PP
10 ml, 100 mm, 35 mm, Weiß
  SEMA2644
 :   SEMADENI
Measuring scoops, PP
  SEMA2644
 :  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
10 ml, 100 mm, 35 mm, Weiß
SFr. 2.00
1 * 1 ST
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Breite:
    35 mm
  • Kapazität:
    10 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    03