AuftragsverfolgungKontakt
Measuring scoops, PP | Avantor
Measuring scoops, PP
50 ml, 160 mm, 55 mm, Weiß
Katalognr. SEMA2646
Anbieter:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Katalognr. SEMA2646
Anbieter:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
50 ml, 160 mm, 55 mm, Weiß
Preis
SFr. 2.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Breite:
    55 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    05