Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Clamps | Avantor

Clamps

15 mm, Hellblau
Katalognr. SEMA1077
Anbieter:   SEMADENI
Clamps
Katalognr. SEMA1077
Anbieter:  SEMADENI
Clamps
Clamps

15 mm, Hellblau

Preis
SFr. 1.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Clamps made of polyacetal (POM), in light blue.

  • Chemical and temperature resistant
  • Sticks (80 mm high) can be cut to the desired height
Technische Daten
  • Spannweite:
    15 mm
  • Farbe:
    Hellblau
  • Seq:
    03