Trays, multipurpose, PP
Weiß, PP, 650×845×160 mm
Katalognr. SEMA3619
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of PP, white.
- Stable, durable, unbreakable
- Temperature resistant from −20 to +130 °C
- Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose trays. Suitable for use as a tray for aggressive substances, sterilisation and photographic development.
Dokumente
SEMA3618_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Material:PP
- Seq:06
- B×T×H:650×845×160 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



