AuftragsverfolgungKontakt
Storage Boxes | Avantor
Storage Boxes
12 compartments, 250×170×46 mm
Katalognr. SEMA5971
Anbieter:   SEMADENI
Storage Boxes
Katalognr. SEMA5971
Anbieter:  SEMADENI
Storage Boxes
12 compartments, 250×170×46 mm
Preis
SFr. 19.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very stable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Multipurpose boxes for a wide range of uses.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    12 compartments
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    250×170×46 mm