AuftragsverfolgungKontakt
Clamps | Avantor
Clamps
45 mm, Hellblau
Katalognr. SEMA1082
Anbieter:   SEMADENI
Clamps
Katalognr. SEMA1082
Anbieter:  SEMADENI
Clamps
Clamps
45 mm, Hellblau
Preis
SFr. 1.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clamps made of polyacetal (POM), in light blue.
  • Chemical and temperature resistant
  • Sticks (80 mm high) can be cut to the desired height
Technische Daten
  • Spannweite:
    45 mm
  • Farbe:
    Hellblau
  • Seq:
    08