AuftragsverfolgungKontakt
Jars, with screw cap
25 ml, 34 mm, 40 mm, Weiß
Katalognr. SEMA3714
Anbieter:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Katalognr. SEMA3714
Anbieter:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
25 ml, 34 mm, 40 mm, Weiß
Preis
SFr. 27.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    34 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    02