AuftragsverfolgungKontakt
Clamps
Clamps
30 mm, Hellblau
N° de catalogue SEMA1080
Fournisseur:   SEMADENI
Clamps
N° de catalogue SEMA1080
Fournisseur:  SEMADENI
Clamps
Clamps
30 mm, Hellblau
Prix
SFr. 2.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clamps made of polyacetal (POM), in light blue.
  • Chemical and temperature resistant
  • Sticks (80 mm high) can be cut to the desired height
Spécifications
  • Spannweite:
    30 mm
  • Farbe:
    Hellblau
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    SEMA1080