AuftragsverfolgungKontakt
Jars with screw cap
2000 ml, 141 mm, 164 mm
N° de catalogue SEMA5750
Fournisseur:   SEMADENI
Jars with screw cap
N° de catalogue SEMA5750
Fournisseur:  SEMADENI
Jars with screw cap
Jars with screw cap
2000 ml, 141 mm, 164 mm
Prix
SFr. 641.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with tight screw cap.
Suitable for powders, granules, pastes, ointments, waxes, cosmetics and dermatology products.
Spécifications
  • Ext.Ø:
    141 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    164 mm