DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR®-Tail, optimiert für die Lyse von Mäuseschwänzen, 100 ml (500 Präp), 100 mL
Katalognr. 732-3256
Anbieter: VIAGEN BIOTECH
Direkt zu
Product Details & Documents
Schnelles und kostengünstiges 'Single-Tube-System' zur schnellen Präparation von PCR-Template DNA aus Mausschwänzen und -ohren, embryonalem Gewebe und Säugerzellen.
- 'Single-Tube-System' zur Reduktion der Präparation auf wenige Pipettierschritte
- Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
- Keine Notwendigkeit für organische Extraktion oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
- Zuverlässiges und absolut reproduzierbares Verfahren
- Hohe Ausbeuten
- Lysat kann direkt in Genotypisierungs PCRs eingesetzt werden
1 µl Lysat ist ausreichend für eine anschließende Genotypisierungs-PCR.
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 mL
- Bezeichnung:DirectPCR®-Tail, optimiert für die Lyse von Mäuseschwänzen, 100 ml (500 Präp)