Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
DirectPCR® DNA extraction system

DirectPCR® DNA extraction system

DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 100 ml, 100 mL
Katalognr. 732-3260
Anbieter:   VIAGEN BIOTECH
DirectPCR® DNA extraction system
Katalognr. 732-3260
Anbieter:  VIAGEN BIOTECH
CAS Nummer:  
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR® DNA extraction system

DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 100 ml, 100 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 254.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Schnelles und kostengünstiges 'Single-Tube-System' zur schnellen Präparation von PCR-Template DNA aus Mausschwänzen und -ohren, embryonalem Gewebe und Säugerzellen.

  • 'Single-Tube-System' zur Reduktion der Präparation auf wenige Pipettierschritte
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keine Notwendigkeit für organische Extraktion oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Zuverlässiges und absolut reproduzierbares Verfahren
  • Hohe Ausbeuten
  • Lysat kann direkt in Genotypisierungs PCRs eingesetzt werden

1 µl Lysat ist ausreichend für eine anschließende Genotypisierungs-PCR.

Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 100 ml

Technische Daten