AuftragsverfolgungKontakt
DirectPCR® DNA extraction system | Avantor
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 25 ml (250 Präp), 25 mL
Katalognr. 732-2958
Anbieter:   VIAGEN BIOTECH
DirectPCR® DNA extraction system
Katalognr. 732-2958
Anbieter:  VIAGEN BIOTECH
CAS Nummer:  
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR® DNA extraction system
DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 25 ml (250 Präp), 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 152.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Schnelles und kostengünstiges 'Single-Tube-System' zur schnellen Präparation von PCR-Template DNA aus Mausschwänzen und -ohren, embryonalem Gewebe und Säugerzellen.
  • 'Single-Tube-System' zur Reduktion der Präparation auf wenige Pipettierschritte
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keine Notwendigkeit für organische Extraktion oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Zuverlässiges und absolut reproduzierbares Verfahren
  • Hohe Ausbeuten
  • Lysat kann direkt in Genotypisierungs PCRs eingesetzt werden
1 µl Lysat ist ausreichend für eine anschließende Genotypisierungs-PCR.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 25 ml (250 Präp)