AuftragsverfolgungKontakt
HPLC syringes | Avantor
HPLC syringes
Autosampler syringe, -, 250 µl, - mm, AS1000, AS3000
Katalognr. 555-8225
HPLC syringes
Katalognr. 555-8225
HPLC syringes
HPLC syringes
Autosampler syringe, -, 250 µl, - mm, AS1000, AS3000
Preis
SFr. 334.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These HPLC syringes are standard fixed needle syringes for Rheodyne/Valco™ injectors.
  • Easy and accurate
  • Reproducible manual injections
Applications include industrial chromatography.
Technische Daten
  • Für:
    AS1000, AS3000
  • Gauge:
    -
  • Volumen:
    250 µl
  • Bezeichnung:
    Autosampler syringe
  • Länge:
    - mm
  • Seq:
    07