AuftragsverfolgungKontakt
Student standard pattern forceps | Avantor
Student standard pattern forceps
Edelstahl, 115 mm, Serrated, Gerade, 2,5 mm
Katalognr. FSCI91100-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Student standard pattern forceps
Katalognr. FSCI91100-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Student standard pattern forceps
Student standard pattern forceps
Edelstahl, 115 mm, Serrated, Gerade, 2,5 mm
Preis
SFr. 12.37
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    115 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzenbreite:
    2,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade